Learn More
Phenyltrifluoracetat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10185370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10185370 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10185370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl trifluoroacetate
Namenshinweis 98%
CAS 500-73-2
Farbe Farblos
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 146.0°C to 147.0°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H5F3O2
Strukturformel CF3CO2C6H5
Brechungsindex 1.4185 to 1.4225
MDL-Nummer MFCD00039232
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.27
Synonym phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Phenyl-2,2,2-trifluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
PubChem CID 68143
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig