Learn More
Phenylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184128
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
945-51-7
C12H10OS
202.27
MFCD00002085
JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
13679
Benzolsulfinylbenzol
C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
945-51-7
C12H10OS
202.27
MFCD00002085
JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
13679
Benzolsulfinylbenzol
C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl sulfoxide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 66.0°C to 71.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 206.0°C to 208.0°C (13.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2SO
Menge 25 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Formelmasse 202.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver