Learn More
Phenylsalicylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17900756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17900756 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900756 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1884.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenyl Salicylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Phenyl-2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Menge 250 mg
Formelmasse 214,063 g/mol