Learn More
Phenylsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461765 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461765 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1884.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenyl Salicylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Phenyl-2-hydroxybenzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Menge 10 mg
Formelmasse 214,063 g/mol