Learn More
Salicylsäurephenylester, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510429
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
118-55-8
C13H10O3
214.22
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
Phenyl-2-hydroxybenzoat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
118-55-8
C13H10O3
214.22
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
Phenyl-2-hydroxybenzoat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Phenylsalicylat, 99 %, C13H10O3, CAS-Nummer-118-55-8, Salol, Salphenyl, Phenylsalicylat, 2-Phenoxycarbonylphenol, Salicylsäure, Phenylester, Benzoesäure, 2-Hydroxy-, Phenylester, Phenyl-2-hydroxybenzoat, Musol, Phenolsalicylat, 2-Hydroxybenzoesäure-Phenylester, 250 g, 98,5 % min. (GC)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl salicylate
Schmelzpunkt 40.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Menge 250 g
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyl salicylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.