Learn More
Salicylsäurephenylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025286
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-55-8
C13H10O3
214.22
MFCD00002213
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
Phenyl-2-hydroxybenzoat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-55-8
C13H10O3
214.22
MFCD00002213
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
Phenyl-2-hydroxybenzoat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Phenyl salicylate is used in the production of polymers, lacquers, adhesives, waxes and polishes. It acts as an antiseptic and mild analgesic. It is also used in the prevention of sunburn. It reacts with o-toluidine in 1,2,4-trichlorobenzene to give the corresponding amide o-Salicylotoluide. Further, it is involved in the study to check the effect on crystal size with cooling rate in the laboratory. In addition to this, it is used in veterinary medicine and also employed for coating pills, in which the medicine is intended for enteric release salol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylsalicylat wird bei der Herstellung von Polymeren, Lacken, Klebstoffen, Wachsen und Polituren verwendet. Es wirkt als antiseptisches und mildes Analgetikum. Es wird auch als Haut-Sonnenschutz verwendet. Es reagiert mit O-Toluidin in 1,2,4-Trichlorbenzol, um das entsprechende Amid o-Salicylotoluid zu ergeben. Darüber hinaus ist es an der Studie beteiligt, in der die Auswirkung auf die Kristallgröße mit der Kühlrate im Labor geprüft wird. Darüber hinaus wird es in der Veterinärmedizin und auch zum Beschichten von Tabletten verwendet, bei denen das Arzneimittel Salol zur enterischen Freisetzung vorgesehen ist.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform, Terpentin, Aceton und Benzol. Schwerlöslich in Chloroformbenzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl salicylate
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 172°C to 174°C (12 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 100 g
Beilstein 393969
Merck Index 14,7310
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,turpentine,acetone and benzene. Sparingly soluble in chloroformbenzene. Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%