Learn More
Phenylpropargylether, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493817 5 g 5 Gramm
11483817 1 g 1 Gramm
11403827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18272.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyl-propargylether wird als Intermediat bei der organischen Synthesechemie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich (1.0 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13610-02-1
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00048107
InChI-Schlüssel AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC-Name Prop-2-ynoxybenzol
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl propargyl ether
Dichte 1.03
Siedepunkt 89°C to 90°C (14 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pungent
Strukturformel C6H5OCH2C≡CH
Brechungsindex 1.533
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥98%