Learn More
Phenylphosphorodichloridat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428723 500 g 500 Gramm
11408723 25 g 25 Gramm
11418723 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10479.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.978 g/mol
Reagent for preparation of phosphate diesters.Phenyl phosphorodichloridate is used in the preparation of symmetrical phosphate diesters. It is used as a phosphorylating agent for alcohols and amines. It is also involved in the preparation of phenylphosphoro di-(1-imidazolidate) and 2-phenyl-bis-triazoloylphosphate, which is used in peptide synthesis. It plays a vital role in the Pfitzner-Moffatt oxidation which involves oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. Furthermore, it is utilized in Beckmann rearrangement for the preparation of N-phenylacetamide from acetophenone oxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Herstellung von Phosphatdiestern. Phenylphosphorodichloridat wird bei der Herstellung von symmetrischen Phosphatdiestern verwendet. Es wird als Phosphorylierungsmittel für Alkohole und Amine verwendet. Es ist auch an der Herstellung von Phenylphosphor-di-(1-imidazolidat) und 2-Phenyl-bis-triazoloylphosphat beteiligt, das in der Peptidsynthese verwendet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Pfitzner-Moffatt-Oxidation, die eine Oxidation von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden und Ketonen beinhaltet. Außerdem wird es bei der Beckmann-Neuanordnung zur Herstellung von N-Phenylacetamid aus Acetophenon-Oxim verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, Alkoholen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-12-7
Summenformel C6H5Cl2O2P
Molekulargewicht (g/mol) 210.978
MDL-Nummer MFCD00002067
InChI-Schlüssel TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC-Name Dichlorphosphoryloxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl phosphorodichloridate
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 1.415
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 511863
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 97%