Learn More
Phenylformat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379973 25 g 25 Gramm
11369973 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00289.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1864-94-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Phenyl formate is widely used in the palladium-catalyzed carbonylation of aryl, alkenyl and allyl halides. It is also used as a reagent for the formylation of amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylformat wird häufig in der Palladium-katalysierten Carbonylierung von Aryl-, Alkenyl- und Allylhalogeniden eingesetzt. Es wird auch als Reagenz für die Formylierung von Aminen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser, Alkohol, Äther und Benzol mischbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1864-94-4
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00014126
InChI-Schlüssel GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid phenyl ester, formic acid, phenyl ester, phocho, formic acid, phenylester, acmc-1box2, phenyl formate gc
PubChem CID 74626
IUPAC-Name Phenylformat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl formate
Dichte 1.09
Siedepunkt 72°C to 74°C (13 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 25 g
Beilstein 507113
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water,alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl formate