Learn More
Phenyläther, TRC
Artikelnummer. 30137006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137006 50 g 50 Gramm
30134831 100 g 100 Gramm
30011139 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32133050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-84-8
Summenformel C12 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide
IUPAC-Name Phenoxybenzol
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxydibenzene
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formelmasse 170.0732