Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenyl ether |
| Schmelzpunkt | 26.0°C to 30.0°C |
| Dichte | 1.0730g/mL |
| Siedepunkt | 259.0°C |
| Flammpunkt | 115°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Strukturformel | (C6H5)2O |
| Brechungsindex | 1.5795 to 1.5815 |
| Menge | 10 kg |
| Show More |