missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenyl-d5-tin Trichloride, TRC

Artikelnummer. 30423675
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423675 50 mg -
30427594 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP39960450MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C6 D5 Sn . 3 Cl
Molekulargewicht (g/mol) 307.204
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)tin(3+);trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])c([Sn+3])c([2H])c1[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenyl-d5-tin Trichloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3/i1D,2D,3D,4D,5D;;;;
Formelmasse 306.879
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.