Learn More
Phenyl-d5-acetonitril, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetonitrile |
| CAS | 70026-36-7 |
| Summenformel | C8 2H5 H2 N |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC#N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.179 |
| Formelmasse | 122.089 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |