missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenylacetat, TRC

Artikelnummer. 30005259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005259 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005259 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31915050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 122-79-2
Summenformel C8 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
IUPAC-Name Phenylacetat
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetic acid-phenyl ester
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formelmasse 136.0524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.