Learn More
Phenyl 4,6-O-benzyliden-beta-D-Glucopyranosid, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl 4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 75829-66-2 |
| Schmelzpunkt | 194°C to 196°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C19H20O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00136366 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | phenyl 4,6-o-benzylidene-b-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-phenoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, phenyl 4,6-o-benzylidene-beta-d-glucopyranoside, phenyl 4-o,6-o-benzylidene-beta-d-glucopyranoside, --4,6-o-benzylidene phenyl-, a-d-glucopyranoside, --4,6-o-benzylidene phenyl-beta-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-phenoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, 2s,4as,3r,4r,8ar-6-phenyl-2-phenoxy-2h-3,4,5,6,7,8,4a,8a-octahydro-5,7-dioxa chromene-3,4-diol |
| InChI-Schlüssel | VEVONSHXUHYXKX-IDDRNUGFSA-N |
| SMILES | C1C2C(C(C(C(O2)OC3=CC=CC=C3)O)O)OC(O1)C4=CC=CC=C4 |
| Mehr anzeigen |