Learn More
Phenyl-1-Thio-Beta-D-Galaktosid, TRC
Artikelnummer. 30415264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415264 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336980500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Summenformel C12 H16 O5 S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 272.32
Formelmasse 272.0718