Learn More
Phentolaminmesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 17942386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942386 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942386 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1310.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phentolaminmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phentolamine Mesilate
CAS 65-28-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phentolamine Mesilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 N3 O . C H4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phentolamine mesilate, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate, Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, methanesulfonate (1:1), Phenol, 3-[[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Phenol, m-[N-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Phentolamine mesylate, Phentolamine methanesulfonate, Phentolamine methanesulphonate, Regitin methanesulphonate, Regitine mesylate, Regitine methanesulfonate, Rogitine, Vasomax, m-[N-(2-Imidazolin-2-ylmethyl)-p-toluidino]phenol methanesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
SMILES Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3.CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 3-[N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol;methansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 377.46
Menge 250 mg
Formelmasse 377,1409 g/mol