Learn More
Phenthoat 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314200 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314200 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16050000AC1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenthoate
CAS 2597-03-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenthoate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H17 O4 P S2
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester O,O-dimethyl phosphorodithioate (6CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (7CI), Acetic acid, mercaptophenyl-, ethyl ester, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with ethyl mercaptophenylacetate (8CI), BAY 33051, Bayer 18,510, Bayer 18510, Cidemul, Cidial, Dhanusan 50, Dimephenthoate, ENT 23438, ENT 27386GC, Elsan, Fenthoate, L 561, Montecatini L 561, O,O-Dimethyl S-α-ethoxycarbonylbenzyl phosphorodithioate, Pap, Papthion, Phendal, Phenthoate, S-[α-(ethoxycarbonyl)benzyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, S-α-Ethoxycarbonylbenzyl dimethyl phosphorothiolothionate, Shaluosong, Tagson, Tsidial, Benzeneacetic acid, α-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H17O4PS2/c1-4-16-12(13)11(10-8-6-5-7-9-10)19-17(18,14-2)15-3/h5-9,11H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(SP(=S)(OC)OC)c1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-2-Dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-Phenylacetat
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 320.36
Menge 1 mL
Formelmasse 320.0306 g/mol