Learn More
Phenoxymethylpenicillin EP Verunreinigung B, Mikromol™
Artikelnummer. 30460421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460421 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460421 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0026.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenoxymethylpenicillin EP Verunreinigung B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxyacetic acid
CAS 122-59-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenoxyacetic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. B (EP), Phenoxyacetic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity B, Phenoxymethylpenicillin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)COc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenoxyessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 152,0473 g/mol