Learn More
Phenoxybenzaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Phenoxybenzaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| CAS | 63-92-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H22 Cl N O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-Benzyl-N-(2-chlorethyl)-1-phenoxypropan-2-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |