Learn More
Phenoxyacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434014
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434014 5 g 5 Gramm
11444014 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11981.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3598-14-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00052017
InChI-Schlüssel VLLSCJFPVSQXDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyacetonitrile, acetonitrile, phenoxy, 2-phenoxyethanenitrile, phenoxy-acetonitrile, 2-phenoxy-acetonitrile, acmc-1ajch, acetonitrile,2-phenoxy
PubChem CID 241641
IUPAC-Name 2-phenoxyacetonitrile
SMILES N#CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxyacetonitrile
Dichte 1.09
Siedepunkt 76°C to 78°C (0.05 mmHg)
Brechungsindex 1.525
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2206192
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%