Learn More
Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033763
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
135-67-1
C12H9NO
183.21
MFCD00005014
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
67278
10H-Phenoxazin
N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
135-67-1
C12H9NO
183.21
MFCD00005014
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
67278
10H-Phenoxazin
N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenoxazine
Schmelzpunkt 154.0°C to 159.0°C
Farbe Grau bis Grau-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 62
Merck Index 15, 7365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver