Learn More
Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30135153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Milligramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135153 500 g 500 Gramm
30003536 25 g 25 Gramm
17903535 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP318040500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-84-2
Summenformel C12 H9 N S
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
Synonym Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Formelmasse 199.0456
Reinheit (%) >95%