Description
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 2000μg/ml |
| 2,4-Dichlorphenol | 120-83-2 | 2000μg/ml |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 2000μg/ml |
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2000μg/ml |
| 2-Chlorphenol | 95-57-8 | 2000μg/ml |
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 2000μg/ml |
| 4,6-Dinitro-2-Methylphenol | 534-52-1 | 2000μg/ml |
| 4-Chlor-3-Methylphenol | 59-50-7 | 2000μg/ml |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 2000μg/ml |
| Pentachlorphenol | 87-86-5 | 2000μg/ml |
| Phenol | 108-95-2 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenol-Mischung |
| Namenshinweis | SW-846-Methode 8270C |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | Für die US-EPA-Methode 8270 C, AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methylene Chloride |
| Menge | 1 ml |
Safety and Handling
- Phenols Mix
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol,, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-
Produkt nur für den Laborgebrauch