Learn More
Phenolphthalein, USP/NF-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418240 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11418240 100 g
11428240 250 g
11438240 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418240 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210260880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Prozentgehaltsbereich U.S.P./N.F. grade
Formelmasse 318.3
Dichte 1.29g/cm3
Farbe Weiß bis Weiß/Gelb
Menge 100 g
Physikalische Form Kristalle