Learn More
Phenolphthalein, TRC
Artikelnummer. 30007538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3180105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
Synonym Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Formelmasse 318.0892
Reinheit (%) >95%