Learn More
Phenolphthalein-Lösung R1
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424719 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424719 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11424719 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1063703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 CHF
    115.09 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 1.91 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gemäß EU-Arzneibuch, Ph. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Phenolphthalein-Lösung R1, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige10 g/l-Lösung, die als Indikator für Säure–Base-Titrationen verwendet wird. Wird in sauren Lösungen farblos und in basischen Lösungen rot/rosa.
Phenolphthalein wird häufig als Indikator in Säure-Basen-Titrationen verwendet. Ist auch zusammen mit Methylrot, Bromothymolblau und Thymolblau Bestandteil des Universalindikators. Diese Lösung wird durch Auflösen von 10 g Phenolphthalein in 1 l Ethanol hergestellt. Die Lösung wird in Reaktion auf Basen rot und bleibt in Säuren farblos.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-on
Schmelzpunkt -114,5 °C
Siedepunkt 78 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Konzentration 10 g/l
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 318,3 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Manipulationssicher
Dampfdruck 59 hPa
Analysenzertifikat Ja
Dichte 0,79249 g/cm3
pH-Farbindikatoren Wird rot/rosa als Reaktion auf Basen
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol
Farbe Farblos
pH 7 (bei 20 °C)
Menge 100 ml
Flammpunkt 13 °C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION R1 - EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Phenolphthalein