Learn More
Phenolphthalein-Lösung, Indikator,2% in Ethanol, Honeywell Fluka™
Indikator, 2 % in Ethanol
Marke: Honeywell Fluka 34605-1L
583.17 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 77-09-8 Gewicht : 0.90000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Phenolphthaleinlösung | |
80 °C | |
<50.0000% | |
C6H5CH3 | |
318.32 | |
Glasflasche | |
1 l |
Indikator, 2 % in Ethanol | |
≥30.0000% | |
7732-18-5,77-09-8 | |
284423 | |
Analytisches Reagenz | |
0.900 g/cm3 | |
24 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Phenolphthalein solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein, ethanol