Learn More
Phenolphthalein-Lösung, Indikator,2% in Ethanol, Honeywell Fluka™
Indikator, 2 % in Ethanol
Marke:  Honeywell Fluka 34605-6X1L
Additional Details : CAS : 77-09-8 Gewicht : 5.40000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Spezifikation
Phenolphthalein solution
80°C
<50.0000%
C6H5CH3
318.32
Poly Bottle
6 x 1 L
Indicator, 2% in ethanol
≥30.0000%
7732-18-5,77-09-8
284423
Analytical Reagent
0.900 g/cm3
24°C