Learn More
Phenolphthalein-Indikator in Ethanol/Wasser, 10g/l, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11963333 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963333 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.0613.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 CHF
    29.37 CHF / 1 Liter
    Sparen 88.63 CHF
    75% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Färbt sich beim Vorhandensein von Basen rotviolett. Phenolphthalein-Indikator in Ethanol/Wasser, 10 g/l, Chem-Lab enthält 10 g C20H14O4 pro 1 l C2H5OH und H2O (1:1). Es wird als Indikator für Säure-Basen-Titrationen für die AFNOR-Bestimmung in Wasser verwendet.
Phenolphthalein wird zur Verwendung in Experimenten in der Regel in Alkohol aufgelöst. Es ist eine schwache Säure, die H-+ Ionen in Lösung verlieren kann. Das Phenolphthalein-Molekül ist farblos, das Phenolphthalein-Ion rosa. In sauren und neutralen Lösungen ist die Lösung farblos. Wenn dem Phenolphthalein eine Base hinzugefügt wird, findet mehr Ionisierung statt, wodurch die Lösung eine rotviolette Farbe erhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Konzentration 10g C20H14O4 pro 1L C2H5OH und H2O (1:1)
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 46,07 g/mol
Güte AFNOR
Geruch Alkoholisch
Verpackung Polyethylen
Dichte 0.89 g/ml
pH-Farbindikatoren Farblos bis rotviolett
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol: Wasser (1:1)
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in Ethanol/Wasser (1/1) Indikator Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol