Learn More
Phenolphthalein-Lösung 1 % in Ethanol, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical™
C20H14O4, CAS-Nummer-77-09-8, 500 ml, CHEBI:34914, Gelb, KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one, 5913, 318.328, braune Glasflasche, FLÜSSIG, 4764, C1-CC-C2C(-C1)C(-O)OC2(C3-CC-C(C-C3)O)C4-CC-C(C-C4)O
Marke: Fisher Chemical P/2401L/08
62.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.39500kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
C20H14O4, CAS-Nummer-77-09-8, 500 ml, CHEBI:34914, Gelb, KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N, 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one, 5913, 318.328, braune Glasflasche, Flüssig, 4764, C1-CC-C2C(-C1)C(-O)OC2(C3-CC-C(C-C3)O)C4-CC-C(C-C4)O
Spezifikation
77-09-8 | |
MFCD00005913 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
318.33 | |
CHEBI:34914 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
500 mL |
C20H14O4 | |
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one | |
4764 | |
Rein | |
Gelb | |
Flüssig |