Learn More
Phenolphthalein-Indikator in IPA, 10g/l, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11953994 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11953994 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.0603.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00 CHF
    16.37 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 47.63 CHF
    74% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Färbt sich beim Vorhandensein von Basen (bei pH-Wert 8.2–9.8) rotviolett. Phenolphthalein-Indikator in IPA (10 g/l) von Chem-Lab enthält 10 g C20H14O4 pro 1 l C3H8O. Dient als Indikator für Säure-Basen-Titrationen.
Phenolphthalein wird zur Verwendung in Experimenten in der Regel in Alkohol aufgelöst. Es ist eine schwache Säure, die H-+ Ionen in Lösung verlieren kann. Das Phenolphthalein-Molekül ist farblos, das Phenolphthalein-Ion rosa. In sauren und neutralen Lösungen ist die Lösung farblos. Wenn dem Phenolphthalein eine Base hinzugefügt wird, findet mehr Ionisierung statt, wodurch die Lösung eine rotviolette Farbe erhält. Diese Lösung wird bei pH-Wert 8.2–9.8 in dieses Rosa.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt -89 °C
CAS 77-09-8, 67-63-0
Konzentration 10g C20H14O4 pro 1L C3H8O
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 60,10 g/mol
Geruch Alkoholisch
Dichte 0.78 g/ml
pH-Farbindikatoren Farblos bis rotviolett bei pH 8,2 – 9,8
Lösungsmittel oder Matrix 2-Propanol (IPA)
pH <2
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in Propanol-2 Indikator Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol