Learn More
Phenolphthalein, Indikator in Ethanol/Wasser, Chem Lab™
Artikelnummer. 11923333
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11923333
Marke: Chem-Lab CL06.0608.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Schmelzpunkt -114 °C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Geruch Alkoholisch
Farbe Farblos
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 5 g/l in Ethanol/Wasser (1/1) Indikator Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein, ethanol