Learn More
Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Natural Poly Bottle
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31940494 1 L Natural Poly Bottle 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31940494 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R56210001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8 , 67-56-1 , 7732-18-5
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) Mixture
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein Indicator
CAS Min. % 97.0, 0.5
CAS Max. % 100.0, 1.5
Verpackung Natural Poly Bottle
Farbe Colorless to Pink
pH 8
Menge 1 L
Physikalische Form Liquid
Reinheit (%) 1% W/V
Güte Indicator