Learn More
Phenolphthalein-Indikator 0.5 %-Lösung, Reagecon Artikelnummer.: 11593212
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Phenolphthalein-Indikator 0.5 %-Lösung, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593212 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11593212
Marke: Reagecon IPT05H
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
  • Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Konzentration 0.005
Verpackung Braune Winchester-Flasche GL45
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerIPT0524K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2025 ArtikelnummerIPT05H
ChargennummerIPT0523J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 ArtikelnummerIPT05H
ChargennummerIPT0523J1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 ArtikelnummerIPT05H
ChargennummerIPT0522L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 ArtikelnummerIPT05H
ChargennummerIPT0521H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 ArtikelnummerIPT05H
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.5% PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, phenolphthalein
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolphthalein-Indikator 0.5 %-Lösung, Reagecon >