Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein-Disulfat, Trikalium-Salz-Trihydrat, 98 %
Artikelnummer. p-181028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10403171
Marke: Thermo Scientific Chemicals 417220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-16-5
Summenformel C20H13K3O11S2
Molekulargewicht (g/mol) 610.73
MDL-Nummer MFCD00150194
InChI-Schlüssel PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 129893851
SMILES [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate
Schmelzpunkt 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name tripotassium 2-{hydroxybis[4-(sulfonatooxy)phenyl]methyl}benzoate
Formelmasse 664.78
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver