Learn More
Corning™ Gewindekappen aus Phenolharz
Artikelnummer. 10383563 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12,5 mm
13,5mm
Packungsgröße:
12 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 10383563
Marke: Corning™ 999924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 24-400
Auskleidungsmaterial Gummi
Produkttyp Kappe mit Schraubgewinde
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Farbe Schwarz
Höhe (metrisch) 12,5 mm
Anzahl pro Packung 12/Packung
Anzahl pro Karton 12/Packung
Verpackung 12/Packung
Menge 12/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen