Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflon™
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflon™
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflon™
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflon™
48 mm AS
Beschreibung
- Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
- Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
- Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
- Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylenbeschichtetes Spanholz |
Verschlusstyp | Kappe |
Produkttyp | Kappe |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Menge | 100 Packung |
Gewindegröße (metrisch) | 48 mm AS |