Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Natriumsalz
Catalog Number p-4510220
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenol Red, sodium salt
Schmelzpunkt 285.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 376.35
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1600 (558nm, in buffer) min.
Visuelles Übergangsintervall pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Farbe Braun bis rot
Menge 5 g
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.