Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
270.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenolrot, Natriumsalz |
Formelmasse | 376.37 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |