Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15568824 25 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
15558824 5 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. T26503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    801.00 CHF
    539.10 CHF / 1 Stück
    Sparen 261.90 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolrot, Natriumsalz
Formelmasse 376.37
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver