Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number 15558824
270.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
Natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
Natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Phenolrot, Natriumsalz
Formelmasse 376.37
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver