Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot-Natriumsalz, ACS
Artikelnummer. p-7049609
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11387148
Marke: Thermo Scientific Chemicals 015987.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
pH-Indikator
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red sodium salt
Schmelzpunkt 285°C (decomposition)
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates.
Formelmasse 376.37
Güte ACS
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol Red sodium salt