Learn More
Phenolrot, Natriumsalz, 0.02 % w/v aq.
Artikelnummer. 11410161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
600 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410161 500 mL 500 Milliliter
11308977 100 mL 100 Milliliter
11318977 6 x 100 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410161 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038702.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red sodium salt
Konzentration 0.02% w/v aq. soln.
Dichte 0.972 g/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 376.37