Learn More
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenolrot |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 326470 |
Formelmasse | 354.38 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Glasflasche |
Visuelles Übergangsintervall | 6.8 bis 8.2 (gelb bis rot) |
Farbe | Rot |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur