Learn More
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15663830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15663830 25 g Glasflasche 25 Gramm
15653830 10 g Glasflasche 10 Gramm
15643830 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15663830 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3266125G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 CHF
    128.62 CHF / 25 Gramm
    Sparen 27.38 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolrot
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall 6,8 bis 8,2 (gelb bis rot)
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 326470
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 354,38 g/mol
Güte ACS-Reagenz