Learn More
Phenol Red Indicator, 0.5% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Natural Poly Bottle
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31749488 500 mL Natural Poly Bottle 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749488 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R5724500500A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red Indicator
CAS 34487-61-1, 7732-18-5
CAS Min. % 98.0, 0.49
CAS Max. % 100.0, 0.51
Summenformel C19H13NaO5S
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC-Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molekulargewicht (g/mol) Mixture
PubChem CID 23686673
Reinheit (%) 0.5% W/V
Güte Indicator
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5% (w/v) Aqueous Solution
Verpackung Natural Poly Bottle
Farbe Orange/Red
pH 6 bis 7.3
Menge 500 mL
Physikalische Form Liquid