Learn More
Phenolrot freie Säure, ACS-Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11497822 5 g
11407832 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215255405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol red
Namenshinweis Freie Säure
Menge 5 g
Formelmasse 354.3
Güte ACS-Reagenz