Learn More
Phenolrot, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538824 5 g Weithalsflasche Braunglas 5 Gramm
15548824 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. T25401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.70 CHF
    120.09 CHF / 5 Gramm
    Sparen 71.61 CHF
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolrot
Formelmasse 354.39
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 5 g