Learn More
Phenolrot (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30411913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411913 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2953105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol red
CAS 143-74-8
Summenformel C19 H14 O5 S
Menge 5 g
Synonym Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
InChI-Formel InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
Formelmasse 354.0562